Learn More
Diisopropanolamina, TRC
Código de producto. 30380239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 g
Tamaño de la unidad:
150 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30380239 150 g 150 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30380239 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD447000150G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(2-propanol)amine
CAS 110-97-4
Fórmula molecular C6 H15 N O2
Cantidad 150 g
Sinónimo 2-Propanol, 1,1'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Iminobis[2-propanol], 1,1'-Iminodi-2-propanol, 1-(2-Hydroxypropylamino)propan-2-ol, 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amine, Bis(2-propanol)amine, DIPA, DIPA (alcohol), Di-2-propanolamine, Diisopropanolamine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)amine, N,N-Diisopropanolamine, NSC 4963
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxipropilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 133.189
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1103