Learn More
Diisopropanolamina, TRC
Código de producto. 30385466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385466 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30385466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD447000250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(2-propanol)amine
CAS 110-97-4
Fórmula molecular C6 H15 N O2
Cantidad 250 g
Sinónimo 2-Propanol, 1,1'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Iminobis[2-propanol], 1,1'-Iminodi-2-propanol, 1-(2-Hydroxypropylamino)propan-2-ol, 1-[(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol, Bis(2-hydroxypropyl)amine, Bis(2-propanol)amine, DIPA, DIPA (alcohol), Di-2-propanolamine, Diisopropanolamine, N,N-Bis(2-hydroxypropyl)amine, N,N-Diisopropanolamine, NSC 4963
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxipropilamino)propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 133.189
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1103