Learn More
Diisopropanolamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687274 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10259640 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687274 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407800025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-97-4
Fórmula molecular C6H15NO2
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00004531
Clave InChI LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
PubChem CID 8086
Nombre IUPAC 1-[(2-hidroxipropil)amino]propan-2-ol
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropanolamine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 33°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0038g/mL
Punto de ebullición 249°C to 250°C
Temperatura de inflamación 126°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 % min. (Total base)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CHOHCH2)2NH
Índice de refracción 1.4615 to 1.4635
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15, 3214
Gravedad específica 1.0038
Información de solubilidad Solubility in water: 870g/L (20°C)
Viscosidad 84.19 mPa.s (60°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2