Learn More
Diisopropanolamina, +98 %, suma de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438377 250 g 250 g
11428377 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18451.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-97-4 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Bis(2-hydroxypropyl)amine (Diisopropanolamine) is used to study its effects upon choline uptake and phospholipid synthesis in Chinese hamster ovary (CHO) cells. It is a versatile chemical that is widely used as an emulsifier, stabilizer, surfactant, and chemical building block. It can neutralize pH, act as a buffer (stabilize pH), or add basicity (alkalinity) to a solution. Major applications include personal care products, metalworking products, and natural gas purification. Diisopropanolamine is also used in coatings, paint strippers, paper, photographic intermediates, plastics, polyurethanes, and textiles. It is frequently used to neutralize fatty acids and sulfonic acidbased surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(2-hidroxipropil)amina (diisopropanolamina) se utiliza para estudiar sus efectos sobre la captación de colina y la síntesis de fosfolípidos en células de ovario de hámster chino (OHC). Es un producto químico versátil que se utiliza ampliamente como emulsionante, estabilizador, surfactante y bloque de construcción químico. Puede neutralizar el pH, actuar como tampón (estabilizar el pH) o añadir la basicidad (alcalinidad) a una solución. Las principales aplicaciones incluyen productos de cuidado personal, productos de metalurgia y purificación de gas natural. La diisopropanolamina también se utiliza en recubrimientos, pelacables, papel, productos intermediarios de fotografía, plásticos, poliuretanos y textiles. Se utiliza con frecuencia para neutralizar los ácidos grasos y los surfactantes a base de ácido sulfónico.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 870g/l. Miscible en alcohol.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes, aire, agua/humedad y luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-97-4
Fórmula molecular C6H15NO2
Peso molecular (g/mol) 133.19
Número MDL MFCD00004531
Clave InChI LVTYICIALWPMFW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo diisopropanolamine, 1,1'-iminodipropan-2-ol, bis 2-hydroxypropyl amine, 2-propanol, 1,1'-iminobis, bis 2-propanol amine, 1,1'-iminodi-2-propanol, dipa alcohol, di-2-propanolamine, 1,1'-azanediylbis propan-2-ol, dipropyl-2,2'-dihydroxy-amine
PubChem CID 8086
Nombre IUPAC 1-[(2-hidroxipropil)amino]propan-2-ol
SMILES CC(O)CNCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropanolamine
Nombre de nota sum of isomers
Punto de fusión 38°C to 45°C
Densidad 1.004
Punto de ebullición 249°C to 250°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Olor Amine-like
Cantidad 250 g
Beilstein 605363
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Índice Merck 14,3195
Información de solubilidad Soluble in water 20°C 870g/L. Miscible in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisopropanolamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisopropanolamine