Learn More
(+)-Diisopinocanfeilcloroborano, solución de 1,8 M en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10350134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10350134 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10553044 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10350134 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388421000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112246-73-8 , 80-56-8 , 71-43-2 , 64742-89-8
Fórmula molecular C20H34BCl
Peso molecular (g/mol) 320.75
Número MDL MFCD00074808
Clave InChI PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
Sinónimo +-b-chlorodiisopinocamphenylborane
PubChem CID 133124869
Nombre IUPAC cloro-bis[(3R,4S,5R)-4,6,6-trimetil-3-biciclo[3.1.1]heptanil]borano
SMILES C[C@H]1[C@@H]2C[C@H](C[C@@H]1B(Cl)[C@H]1C[C@H]3C[C@@H]([C@@H]1C)C3(C)C)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Diisopinocampheylchloroborane
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.77