Learn More
Diisopentil ftalato, TRC
Código de producto. 30179632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179632 1 g 1 g
30179292 250 mg 250 miligramos
30179095 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4552301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-50-5
Fórmula molecular C18 H26 O4
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo Phthalic Acid, Bis-isopentyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(3-methylbutyl) ester (ACI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(3-methylbutyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisopentyl ester (6CI, 7CI, 8CI), Bis(3-methylbutyl) phthalate, Diisoamyl phthalate, Diisopentyl phthalate, NSC 17070, Palatinol DIPP
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato bis(3-metilbutilo)
SMILES CC(C)CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1831
Porcentaje de pureza >95%