Learn More
Diisopentil ftalato-d4, TRC
Código de producto. 30382192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382192 10 mg -
30373964 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30382192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45523210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346597-80-5
Fórmula molecular C18 2H4 H22 O4
Peso molecular (g/mol) 310.42
Sinónimo Phthalic acid, bis-isopentyl ester D4, Bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate, Phthalic Acid, Bis-isopentyl Ester D4 (phenyl D4), Bis(3-methylbutyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate, Phthalic acid bis-iso-pentyl ester D4
Nombre IUPAC bis(3-metilbutilo) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzeno-1,2-dicarboxilato
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC(C)C)c(C(=O)OCCC(C)C)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-iso-pentyl ester D4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-13(2)9-11-21-17(19)15-7-5-6-8-16(15)18(20)22-12-10-14(3)4/h5-8,13-14H,9-12H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2082