Learn More
Oxalato de diisopentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopentyl Oxalate |
| CAS | 2051-00-5 |
| Fórmula molecular | C12H22O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,2-Bis(3-methylbutyl)ethanedioic Acid Ester, Diisoamyl Oxalate, NSC 7954, Diisopentyl Oxalic Acid Ester, Bis(3-methylbutyl)ethanedioic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O4/c1-9(2)5-7-15-11(13)12(14)16-8-6-10(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CCOC(=O)C(=O)OCCC(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 230.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1518 |