Learn More
Éter diisopentil , mezcla de isómeros, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464310 500 mL 500 ml
11444310 25 mL 25 ml
11454310 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464310 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11231.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-01-4 | C10H22O | 158.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-01-4
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.285
Número MDL MFCD00008947
Clave InChI AQZGPSLYZOOYQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopentyl ether, isoamyl ether, isopentyl ether, diisoamyl ether, isoamyl oxide, butane, 1,1'-oxybis 3-methyl, di-3-methylbutyl ether, di-iso-amyl ether, 1,1'-oxybis 3-methylbutane, 1,1'-oxylbis 3-methylbutane
PubChem CID 10989
Nombre IUPAC 3-metil-1-(3-metilbutoxi)butano
SMILES CC(C)CCOCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopentyl ether
Nombre de nota Mixture of isomers
Densidad 0.78
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Índice de refracción 1.407
Cantidad 500 mL
Número UN UN3271
Beilstein 1698014
Índice Merck 14,5118
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.29
Porcentaje de pureza 96%