Learn More
Mezcla de ftalato de diisononilo y ftalato de diisodecilo 391 1000 μg/ml en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers)∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester |
| CAS | 68515-48-0, 26761-40-0 |
| Cantidad | 5x1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisononyl Phthalate (mixture of branched chain isomers) 1000 μg/mL∣Phthalic acid, bis-isodecyl ester 1000 μg/mL |