Learn More
Adipato de diisononilo (mezcla de isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adipic acid, diisononyl ester |
| CAS | 33703-08-1 |
| Fórmula molecular | C24H46O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Adipic acid, diisononyl ester (8CI), Hexanedioic acid, diisononyl ester (9CI), Isononyl alcohol, adipate (2:1) (8CI), DINA, Diisononyl adipate, Glissofluid A 13, Jayflex DINA, Jayflex DINA 2, Monocizer W 242, Plasomoll DNA, Plastomoll DNA, Polycizer W 242, Sansocizer DINA, W 242 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H46O4/c1-5-21(3)15-9-7-13-19-27-23(25)17-11-12-18-24(26)28-20-14-8-10-16-22(4)6-2/h21-22H,5-20H2,1-4H3 |
| SMILES | CCC(C)CCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCC(C)CC |
| Nombre IUPAC | hexanodioato de bis(6-metiloctilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 398.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.34 |