Learn More
Diisohomoeugenol, TRC
Código de producto. 30385248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385248 25 mg
30381460 250 mg
30374146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46443525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4483-47-0
Fórmula molecular C22H28O4
Peso molecular (g/mol) 356.46
Sinónimo Dimethyl Ether of Diisoeugenol, NSC 10200, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-ethyl-2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-methyl-1H-indene, 3-Ethyl-5,6-dimethoxy-1- (3,4-dimethoxyphenyl-2 methyl) -indane
SMILES CCC1C(C)C(c2ccc(OC)c(OC)c2)c3cc(OC)c(OC)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisohomoeugenol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O4/c1-7-15-13(2)22(14-8-9-18(23-3)19(10-14)24-4)17-12-21(26-6)20(25-5)11-16(15)17/h8-13,15,22H,7H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.1988