Learn More
Ftalato de diisodecilo, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15226286 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15226286 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15226286 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S4464
Especificaciones
CAS 26761-40-0
Intervalo de ebullición 64°C
Densidad 0.79g/cm3
Punto de ebullición 64°C
Fórmula molecular C28H46O4
Cantidad 1 mL
Sinónimo diisodecyl phthalate, bis 8-methylnonyl phthalate, plasticized ddp, palatinol z, vestinol dz, didp plasticizer, bis isodecyl phthalate, di i-decyl phthalate, di-iso-decyl phthalate, sicol 184
Clave InChI ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 446.67
PubChem CID 33599
ChEBI CHEBI:34709
Presión de vapor 128 hPa Vapor pressure at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisodecyl phthalate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol