Learn More
Ftalato de diisodecilo (mezcla de isómeros de cadena ramificada) (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-isodecyl ester |
| CAS | 26761-40-0 |
| Fórmula molecular | C28 H46 O4 |
| Cantidad | 25 mL |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisodecyl ester (9CI), Phthalic acid, diisodecyl ester (6CI,8CI), Isodecyl alcohol, phthalate (2:1) (8CI), Bis(isodecyl) phthalate, DIDP, Diisodecyl phthalate, Emkarate 1020, Hexaplas DIDP, Isodecyl phthalate, Jayflex DIDP, PX 120, Palatinol DIDP, Palatinol Z, Plasthall DIDP, Reomol DiDP, Sansocizer DIDP, Sicol 184, Vestinol DZ, (mixture of isomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H46O4/c1-5-16-24(4)18-11-9-15-22-32-28(30)26-20-13-12-19-25(26)27(29)31-21-14-8-6-7-10-17-23(2)3/h12-13,19-20,23-24H,5-11,14-18,21-22H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(C)CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-O-(6-metilnonil) 1-O-(8-metilnonil) benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 446.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.3396 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?