Learn More
Ftalato de diisodecilo (mezcla de isómeros de cadena ramificada) (> 80%), CTR
Código de producto. 30384569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
30384569 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30384569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45538525ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-isodecyl ester
CAS 26761-40-0
Fórmula molecular C28 H46 O4
Cantidad 25 mL
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisodecyl ester (9CI), Phthalic acid, diisodecyl ester (6CI,8CI), Isodecyl alcohol, phthalate (2:1) (8CI), Bis(isodecyl) phthalate, DIDP, Diisodecyl phthalate, Emkarate 1020, Hexaplas DIDP, Isodecyl phthalate, Jayflex DIDP, PX 120, Palatinol DIDP, Palatinol Z, Plasthall DIDP, Reomol DiDP, Sansocizer DIDP, Sicol 184, Vestinol DZ, (mixture of isomers)
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O4/c1-5-16-24(4)18-11-9-15-22-32-28(30)26-20-13-12-19-25(26)27(29)31-21-14-8-6-7-10-17-23(2)3/h12-13,19-20,23-24H,5-11,14-18,21-22H2,1-4H3
SMILES CCCC(C)CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC(C)C
Nombre IUPAC 2-O-(6-metilnonil) 1-O-(8-metilnonil) benceno-1,2-dicarboxilato
Peso molecular (g/mol) 446.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.3396
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.