Learn More
Ftalato de diisodecilo (mezcla de isómeros de cadena ramificada) (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-isodecyl ester |
| CAS | 26761-40-0 |
| Fórmula molecular | C28 H46 O4 |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisodecyl ester (9CI), Phthalic acid, diisodecyl ester (6CI,8CI), Isodecyl alcohol, phthalate (2:1) (8CI), Bis(isodecyl) phthalate, DIDP, Diisodecyl phthalate, Emkarate 1020, Hexaplas DIDP, Isodecyl phthalate, Jayflex DIDP, PX 120, Palatinol DIDP, Palatinol Z, Plasthall DIDP, Reomol DiDP, Sansocizer DIDP, Sicol 184, Vestinol DZ, (mixture of isomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H46O4/c1-5-16-24(4)18-11-9-15-22-32-28(30)26-20-13-12-19-25(26)27(29)31-21-14-8-6-7-10-17-23(2)3/h12-13,19-20,23-24H,5-11,14-18,21-22H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(C)CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-O-(6-metilnonil) 1-O-(8-metilnonil) benceno-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 446.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.3396 |