Learn More
Ftalato de diisodecilo-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisodecyl phthalate-d4 |
| CAS | 1346604-79-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C28 2H4 H42 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,2-bis(8-methylnonyl) ester, Diisodecyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Di-isodecyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3/i13D,14D,19D,20D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC(C)C)c(C(=O)OCCCCCCCC(C)C)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de bis(8-metilnonilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 450.69 |
| Mostrar más |