Learn More
Diisobutilamina, TRC
Código de producto. 30385827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385827 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30385827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4465381G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylamine
CAS 110-96-3
Fórmula molecular C8 H19 N
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Propanamine, 2-methyl-N-(2-methylpropyl)- (9CI, ACI), 2-Methyl-N-(2-methylpropyl)-1-propanamine (ACI), Diisobutylamine (6CI, 8CI), Di-iso-butylamine, N,N-Bis(2-methylpropyl)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19N/c1-7(2)5-9-6-8(3)4/h7-9H,5-6H2,1-4H3
SMILES CC(C)CNCC(C)C
Nombre IUPAC 2-metil-N-(2-metilpropil)propan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 129.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1517