Learn More
Diisobutilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10583131 500 mL 500 ml
10071740 1 L 1 LT
10508883 2.5 L 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10583131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159075000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 110-96-3 | C8H20N | 130.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-96-3
Fórmula molecular C8H20N
Peso molecular (g/mol) 130.25
Número MDL MFCD00008930
Clave InChI OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Sinónimo diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
PubChem CID 8085
Nombre IUPAC 2-metil-N-(2-metilpropil)propan-1-amina
SMILES CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Specifications
Nombre del producto químico o material Diisobutylamine
Punto de fusión -77°C
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2NH
Índice de refracción 1.4071 to 1.4091
Cantidad 500 mL
Beilstein 04, 166
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L water (20°C)
Viscosidad 0.8 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diisobutylamine
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.