Learn More
Diisobutilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378276 100 mL 100 ml
11388276 500 mL 500 ml
11398276 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11378276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15495.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-96-3 | C8H20N | 130.25 g/mol
Diisobutylamine was used to study the effect of achiral amine on hydrogenation of ethyl pyruvate over cinchonidine-Pt/Al2O3 catalyst system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diisobutilamina se utilizó para estudiar el efecto de la amina aquiral sobre la hidrogenación del piruvato de etilo sobre el sistema catalizador de cinconidina-Pt/AL2O3.
Solubilidad
Soluble en agua 5 g/l (20 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-96-3
Fórmula molecular C8H20N
Peso molecular (g/mol) 130.25
Número MDL MFCD00008930
Clave InChI OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Sinónimo diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
PubChem CID 8085
Nombre IUPAC 2-metil-N-(2-metilpropil)propan-1-amina
SMILES CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylamine
Punto de fusión -77°C
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Cantidad 100 mL
Número UN UN2361
Beilstein 1209251
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza 99%