Learn More
Hidruro de diisobutilaluminio, 25 % p/p en hexano, envasado bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11389208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
200 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
50 ml
800 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389208 50 mL 50 ml
11379208 200 mL 200 ml
11399208 800 mL 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042592.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-15-7
Número MDL MFCD00008928
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminum hydride
Densidad 0.701 g/mL
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2AlH
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.22
Forma física Líquido