Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Código de producto. 15460837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460837 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15460837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14718.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ?-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring opening of perbenzylated furanosides and convenient in situ generation of HZrCp2Cl from ZrCp2Cl2 and DIBAL-H.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diisobutylaluminum hydride reduces chiral ɑ-silyloxy esters to the corresponding enantiomerically-pure hydroxy aldehydes. I t is used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides, O-Debenzylation and ring open
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminum hydride
CAS 1191-15-7
Densidad 0.805
Punto de ebullición ∼110°C
Temperatura de inflamación 4°C (40°F)
Fórmula molecular C8H19Al
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2AlH
Número MDL MFCD00008928
Cantidad 100 mL
Número UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo DIBAH; DIBAL-H
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.22