Learn More
Hidruro de diisobutilaluminio, solución 1 M en tolueno, envasado bajo argón en frascos resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11369208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
200 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369208 50 mL 50 ml
11359208 200 mL 200 ml
15464875 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042591.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-15-7
Número MDL MFCD00008928
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminum hydride
Color Incolora
Densidad 0.805 g/mL
Punto de ebullición ∼110°C
Temperatura de inflamación 4°C (40°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2AlH
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Beilstein 4123663
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.22
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Diisobutylaluminum hydride