Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in hexane, Thermo Scientific™
Código de producto. 15421827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421827 1 L 1 litro
15416495 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15421827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042589.K2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Agente reductor
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-15-7
Número MDL MFCD00008928
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminum hydride
Color Incolora
Densidad 0.701 g/mL
Temperatura de inflamación −23°C (−10°F)
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2AlH
Cantidad 1 L
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with hydrocarbon solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.22
Forma física Liquid