Learn More
Diisobutylaluminum hydride, 1M solution in hexane, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484875 50 mL 50 ml
1 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15484875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042593.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-15-7
Número MDL MFCD00008928
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminum hydride
Color Incolora
Densidad 0.701g/mL
Temperatura de inflamación −23°C (−10°F)
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2AlH
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air & Moisture Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.22
Forma física Liquid