Learn More
Hidruro de diisobutilaluminio, solución de 1 M en hexano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368003 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
400 ML
800 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10368003 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10309812 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10002410 400 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 400 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10368003 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183798000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    294.00€ / 800 ml
    Ahorro 22.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al | 142.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido Lewis, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminium hydride
Nombre de nota 1M Solution in Hexane
CAS 1191-15-7, 110-54-3
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.7010g/mL
Temperatura de inflamación −23°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H19Al
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2AlH
Número MDL MFCD00008928
Cantidad 800 mL
Beilstein 04, IV, 4400
Fieser 01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
Índice Merck 15, 3212
Gravedad específica 0.701
Sinónimo DIBAL-H
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Peso molecular (g/mol) 142.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.22
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Líquidos pirofóricos Categoría 1
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P302+P334-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Diisobutylaluminum hydride