Learn More
Hidruro de diisobutilaluminio, solución de 1,2 M (al 20 % de peso) en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
400 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
400 ML
800 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521841 400 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 400 ML
10143011 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10667114 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10521841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    142.65€ / 400 ml
    Ahorro 20.35€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 1191-15-7 | C8H19Al | 142.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido Lewis, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutylaluminium hydride
CAS 1191-15-7, 108-88-3
Densidad 0.8480g/mL
Punto de ebullición 110.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C8H19Al
Fórmula lineal [(CH3)2CHCH2]2AIH
Número MDL MFCD00008928
Cantidad 400 mL
Beilstein 04, IV, 4400
Fieser 01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
Índice Merck 15, 3212
Gravedad específica 0.848
Sinónimo DIBAL-H
Información de solubilidad Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons
Peso molecular (g/mol) 142.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.22
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diisobutylaluminium hydride, 20 wt% solution in toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.