Learn More
Solución de diisobutilhidruro de aluminio, 1,1 M en ciclohexano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisobutylaluminium hydride |
| Color | Sin designar |
| Nombre de nota | 1.1M Solution in Cyclohexane |
| CAS | 1191-15-7, 110-82-7 |
| Punto de fusión | -70.0°C |
| Concentración | 19.5 to 20.5% (DIBAL-H, on Al basis) |
| Densidad | 0.7800g/mL |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Gravedad específica | 0.78 |
| Fórmula molecular | C8H19Al |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diisobutylaluminium hydride, 1.1M solution in cyclohexane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.