Learn More
Diisobutilo ftalato, TRC
Código de producto. 30386444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30386444 10 g
1 options
Código de producto. 30386444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45521010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-iso-butyl ester
CAS 84-69-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H22 O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisobutyl ester, 2-Methylpropyl phthalate, Bis(2-methylpropyl) o-phthalate, Bis(2-methylpropyl) phthalate, Di(2-methylpropyl) phthalate, Di(isobutyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Di-iso-Butyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Hexaplas M/1B, Isobutyl phthalate, NSC 15316, Palatinol IC, Reomol DiBP
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato bis(2-metilpropilo)
Peso molecular (g/mol) 278.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1518
Porcentaje de pureza >95%