Learn More
Diisobutilo ftalato, TRC
Código de producto. 30179377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179377 1 g 1 g
30179253 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4552101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-69-5
Fórmula molecular C16 H22 O4
Peso molecular (g/mol) 278.34
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-methylpropyl) ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-methylpropyl) ester (9CI), Phthalic acid, diisobutyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisobutyl ester, 2-Methylpropyl phthalate, Bis(2-methylpropyl) o-phthalate, Bis(2-methylpropyl) phthalate, Di(2-methylpropyl) phthalate, Di(isobutyl) 1,2-benzenedicarboxylate, Di-iso-Butyl phthalate, Diisobutyl phthalate, Hexaplas M/1B, Isobutyl phthalate, NSC 15316, Palatinol IC, Reomol DiBP
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato bis(2-metilpropilo)
SMILES CC(C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis-iso-butyl ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1518
Porcentaje de pureza >95%