Learn More
Diisobutil ftalato-d4, diisodecilo ftalato-d4 y diisononil-ftalato-d4 (0,1 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisodecyl phthalate-d4∣Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4 |
| CAS | 1346604-79-2, 1332965-90-8, 358730-88-8 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisodecyl phthalate-d4 0.1mg/mL∣Phthalic Acid Di-isononyl Ester (3,4,5,6)-D4 0.1mg/mL∣Phthalic acid, bis-iso-butyl ester D4 0.1mg/mL |