Learn More
Fosfato de diisobutilo, TRC
Código de producto. 30138480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138480 500 mg 500 miligramos
30007454 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455480500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6303-30-6
Fórmula molecular C8 H19 O4 P
Peso molecular (g/mol) 210.21
Sinónimo Phosphoric Acid Bis(2-methylpropyl) Ester, Phosphoric Acid Diisobutyl Ester;
Nombre IUPAC Diisobutil fosfato de hidrógeno
SMILES CC(C)COP(=O)(O)OCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutyl Phosphate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H19O4P/c1-7(2)5-11-13(9,10)12-6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,9,10)