Learn More
Adipato de diisobutilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449466 500 g 500 g
11429466 25 g 25 g
11439466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19186.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-04-8
Fórmula molecular C14H26O4
Peso molecular (g/mol) 258.358
Número MDL MFCD00053722
Clave InChI RDOFJDLLWVCMRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisobutyl adipate, isobutyl adipate, diba, ftaflex diba, plasthall diba, bis 2-methylpropyl hexanedioate, hexanedioic acid, bis 2-methylpropyl ester, adipic acid, diisobutyl ester, diisobutyl hexanedioate, adipic acid bis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 8831
ChEBI CHEBI:34708
Nombre IUPAC Hexanodioato de bis(2-metilpropilo)
SMILES CC(C)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisobutyl adipate
Densidad 0.954
Punto de ebullición 293°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.36
Porcentaje de pureza 97%