Learn More
Diyodometano, TRC
Código de producto. 30384363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384363 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30384363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4552555G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodomethane
CAS 75-11-6
Fórmula molecular CH2I2
Cantidad 5 g
Sinónimo Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804
Fórmula InChI InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
SMILES ICI
Peso molecular (g/mol) 267.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.8246