Learn More
Diyodometano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diiodomethane |
| CAS | 75-11-6 |
| Fórmula molecular | CH2I2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Methylene Diiodide, Methylene Iodide, NSC 35804 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2 |
| SMILES | ICI |
| Peso molecular (g/mol) | 267.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.8246 |