Learn More
Diyodometano-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diiodomethane-D2 |
| CAS | 15729-58-5 |
| Fórmula molecular | C D2 I2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methane-d2, diiodo- (7 CI, 8 CI, 9 CI), Dideuteriodiiodomethane, Dideuterodiiodomethane, Diiodomethane-d2, Methylene diiodide-d2, Methylene-d2 iodide, Diiodomethane-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(I)I |
| Nombre IUPAC | dideuterio(diyodo)metano |
| Peso molecular (g/mol) | 269.8478 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.8371 g/mol |
| Mostrar más |