Learn More
Diiodohydroxyquinoline, MedChemExpress
Código de producto. 16472339
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16472339 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472339 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1400
MedChemExpress Diiodohydroxyquinoline is a topical therapeutic agent, with satisfactory antibacterial properties.
Diiodohydroxyquinoline is a topical therapeutic agent, with satisfactory antibacterial properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodohydroxyquinoline
Forma física Powder
CAS 83-73-8
Color Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H5I2NO
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Iodoquinol 5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline 5,7-Diiodo-8-quinolinol
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (52.48 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(I)C=C1I
Peso molecular (g/mol) 396.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.95
Porcentaje de pureza 98.0%