Learn More
Diiodofluoresceína, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439220 50 g 50 g
11429220 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16554.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31395-16-1 | C20H10I2O5 | 584.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31395-16-1
Fórmula molecular C20H10I2O5
Peso molecular (g/mol) 584.104
Número MDL MFCD00036461
Clave InChI RUEQYKGDINYYHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4',5'-diiodofluorescein c.i. 45425:1, 3',6'-dihydroxy-4,5-diiodospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthen-3-one
PubChem CID 21863873
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-6,7-diyodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)OC3=C(C24C5=C(C(=C(C=C5)I)I)C(=O)O4)C=CC(=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodofluorescein
Punto de fusión 239°C to 241°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.11