Learn More
Diiododifluorometano, TRC
Código de producto. 30384805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384805 500 mg
30369599 50 mg
30380831 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455383500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1184-76-5
Fórmula molecular CF2I2
Peso molecular (g/mol) 303.82
Sinónimo Difluorodiiodomethane
Nombre IUPAC Difluoro(diiodo)metano
SMILES FC(F)(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiododifluoromethane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CF2I2/c2-1(3,4)5
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.8057