Learn More
Diiodoclorometano, TRC
Código de producto. 30137295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137295 100 mg 100 miligramos
17975015 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137295 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD466050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-73-3
Fórmula molecular C H Cl I2
Peso molecular (g/mol) 302.28
Sinónimo Chlorodiiodomethane, Diiodochloromethane, Methane, chlorodiiodo- (6CI,9CI)
Nombre IUPAC cloro(diiodo)metano
SMILES ClC(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodochloromethane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHClI2/c2-1(3)4/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.7856