Learn More
Diiodobis(trifenilfosfina)níquel(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Unit Size:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11373507 2 g 2 g
11383507 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11373507 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 018869.04
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 82308-17-6 | C36H30I2NiP2 | 837.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 82308-17-6
Fórmula molecular C36H30I2NiP2
Peso molecular (g/mol) 837.09
Número MDL MFCD00015866
Clave InChI CRLSSYRKSIEFOQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo diiododbis triphenylphosphinenickel ii, diiodobis triphenylphosphine nickel ii, nii2 pph3 2, diiodonickel; triphenylphosphane
PubChem CID 6102125
Nombre IUPAC diiodonickel; trifenilfosfano
SMILES I[Ni++]I.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Color Marrón
Fórmula lineal [(C6H5)3P]2NiI2
Cantidad 2 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 837.08
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diiodobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..