Learn More
Diiodoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diiodoacetonitrile |
| CAS | 959961-04-7 |
| Fórmula molecular | C2HI2N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,2-Diiodoacetonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2HI2N/c3-2(4)1-5/h2H |
| SMILES | IC(I)C#N |
| Nombre IUPAC | 2,2-diiodoacetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 292.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.8198 |