Learn More
Ácido diiodoacético, TRC
Código de producto. 30136487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136487 1 g 1 g
17918694 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4465351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-89-0
Fórmula molecular C2 H2 I2 O2
Peso molecular (g/mol) 311.84
Sinónimo 2,2-Diiodoacetic acid (ACI), Acetic acid, diiodo- (6CI, 9CI), Diiodoacetic acid
Nombre IUPAC Ácido 2,2-diiodoacético
SMILES OC(=O)C(I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diiodoacetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2I2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.8144
Porcentaje de pureza >95%