Learn More
Dihidrozeatina, TRC
Product Code. 30009505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30009505 5 mg 5 miligramos
30004574 1 mg 1 miligramo
30007617 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009505 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4548105MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14894-18-9
Fórmula molecular C10H15N5O
Peso molecular (g/mol) 221.26
Sinónimo Racemic Dihydrozeatin, (±)-Dihydrozeatin, 6-(4-Hydroxy-3-methylbutylamino)purine, (±)-6-(4-Hydroxy-3-methylbutylamino)purine, 2-Methyl-4-(9H-purin-6-ylamino)-1-butanol, 2-Methyl-4-(purin-6-ylamino)-1-butanol, 2-Methyl-4-(1H-purin-6-ylamino)-1-butanol;
SMILES OCC(C)CCNC1=C(NC=N2)C2=NC=N1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Dihydrozeatin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h5-7,16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.