Learn More
Dihidrozeatina, TRC
Código de producto. 30004574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004574 1 mg 1 miligramo
30009505 5 mg 5 miligramos
30007617 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4548101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14894-18-9
Fórmula molecular C10H15N5O
Peso molecular (g/mol) 221.26
Sinónimo Racemic Dihydrozeatin, (±)-Dihydrozeatin, 6-(4-Hydroxy-3-methylbutylamino)purine, (±)-6-(4-Hydroxy-3-methylbutylamino)purine, 2-Methyl-4-(9H-purin-6-ylamino)-1-butanol, 2-Methyl-4-(purin-6-ylamino)-1-butanol, 2-Methyl-4-(1H-purin-6-ylamino)-1-butanol;
SMILES OCC(C)CCNC1=C(NC=N2)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrozeatin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N5O/c1-7(4-16)2-3-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h5-7,16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,13,14,15)