Learn More
Dihidrozeatina Ribósida (>90%), TRC
Código de producto. 30007914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007914 5 mg 5 miligramos
30011255 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4548405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22663-55-4
Fórmula molecular C15H23N5O5
Peso molecular (g/mol) 353.37
Sinónimo 6-(4-Hydroxy-3-methylbutylamino)-9-ß-dribofuranosylpurine, Ribosyldihydrozeatin, Dihydrozeatin 9-Riboside, Dihydrozeatin Ribonucleoside, 9-beta-D-Ribofuranosyldihydrozeatin, N-(4-Hydroxy-3-methylbutyl)adenosine
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[(4-hidroxi-3-metilbutil)amino]purina-9-il]oxolano-3,4-diol
SMILES CC(CO)CCNc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrozeatin Riboside
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23N5O5/c1-8(4-21)2-3-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(24)11(23)9(5-22)25-15/h6-9,11-12,15,21-24H,2-5H2,1H3,(H,16,17,18)/t8?,9-,11+,12+,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1699