Learn More
Dihidroxibis(2-metil-2-fenilpropil)-stannana (grado técnico), TRC
Código de producto. 30428413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428413 25 mg -
30414484 100 mg 100 miligramos
30415986 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS12540025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162476-39-3
Fórmula molecular C20 H28 O2 Sn
Peso molecular (g/mol) 419.15
Sinónimo Stannane, dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)-, Dihydroxybis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane
Nombre IUPAC Dihidroxi-bis(2-metil-2-fenilpropil)estannano
SMILES CC(C)(C[Sn](O)(O)CC(C)(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroxy-bis(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H13.2H2O.Sn/c2*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;;/h2*4-8H,1H2,2-3H3;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1111