Learn More
Dihidroxi oxaliplatino-Pt(IV), TRC
Código de producto. 30137620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137620 5 mg 5 miligramos
30012854 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4541855MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111321-67-6
Fórmula molecular C8 H16 N2 O6 Pt
Peso molecular (g/mol) 431.3
Sinónimo Platinum, [(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine-kappaN1,kappaN2][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]dihydroxy-, (OC-6-33)-, Platinum, (1,2-cyclohexanediamine-N,N')[ethanedioato(2-)-O,O']dihydroxy-, [OC-6-33-(1R-trans)]- (9CI), 1,2-Cyclohexanediamine, platinum complex, (1R-trans)-, Oxaliplatin Imp. C (EP), Oxaliplatin Related Compound C (USP)
SMILES O[Pt+2]12(O)([NH2][C@@H]3CCCC[C@H]3[NH2]1)[O-]C(=O)C(=O)[O-]2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (OC-6-33)-[(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine-kappaN,kappaN'][ethanedioato(2-)-kappaO1,kappaO2]-dihydroxyplatinum
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-6H,1-4,7-8H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q;;;;+4/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.0656