Learn More
Dihidroxi Moxonidina, TRC
Código de producto. 30377446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377446 25 mg
30377799 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45346025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352457-32-0
Fórmula molecular C8H11N5O2
Peso molecular (g/mol) 209.21
Sinónimo 5-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-6-hydroxy-2-methyl-4(3H)-pyrimidinone, Moxonidine Impurity 1
SMILES Cc1nc(O)c(N=C2NCCN2)c(O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroxy Moxonidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N5O2/c1-4-11-6(14)5(7(15)12-4)13-8-9-2-3-10-8/h2-3H2,1H3,(H2,9,10,13)(H2,11,12,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0913