Learn More
Dihidroximelphatalan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydroxy Melphatalan |
| CAS | 72143-20-5 |
| Fórmula molecular | C13H20N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-L-phenylalanine, 3-[p-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]alanine, Melphalan Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20N2O4/c14-12(13(18)19)9-10-1-3-11(4-2-10)15(5-7-16)6-8-17/h1-4,12,16-17H,5-9,14H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | OCCN(CCO)C1=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3-[4-[bis(2-hidroxietil)amino]fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 268.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.1423 |