Learn More
Dihidrovitamina K1 Diacetato, TRC
Código de producto. 30388439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388439 25 mg -
30383394 5 mg 5 miligramos
30380240 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44849825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 604-87-5
Fórmula molecular C35H52O4
Peso molecular (g/mol) 536.78
Sinónimo [R-[R*,R*-(E)]]-2-Methyl-3-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)-1,4-naphthalenediol Diacetate, 2-Methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]-1,4-Naphthalenediol, Diacetate, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-Naphthalenediol Diacetate, Dihydrovitamin K1 Diacetate, di-O-Acetyldihydro-vitamin K1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\Cc1c(C)c(OC(=O)C)c2ccccc2c1OC(=O)C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrovitamin K1 Diacetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H52O4/c1-24(2)14-11-15-25(3)16-12-17-26(4)18-13-19-27(5)22-23-31-28(6)34(38-29(7)36)32-20-9-10-21-33(32)35(31)39-30(8)37/h9-10,20-22,24-26H,11-19,23H2,1-8H3/b27-22+/t25-,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 536.3866
Porcentaje de pureza >95%